VWR® Nitrile Extra Light, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
112-4193EA 26.8 EUR
112-4193 112-4197 112-4194 112-4195 112-4196
VWR® Nitrile Extra Light, Nitrilhandschuhe
Handschuhe
Diese dünnen, beidseitig tragbaren Handschuhe eignen sich für medizinische Anwendungen, Lebensmittelverarbeitung und für allgemeine Anwendungen in ungefährlichen Bereichen.
  • Unsteril, ungepudert, strukturierte Finger
  • Sehr dünn: Bieten ausgezeichnete Elastizität für guten Tragekomfort
  • Geringe Stärke und strukturierte Fingerspitzen sorgen für exzellente Griffigkeit
  • Frei von Phtalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen; hautfreundlich für Anwender mit Latex-Allergie
  • Rollrand für leichteres Anziehen
Standards: EN ISO 374-1 Typ B (KTP), EN 3More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Modell Nitrile Extra Light Nitrile Extra Light
Beidseitig tragbar / handspezifisch Beidseitig tragbar Beidseitig tragbar
Environmentally Preferable
Einweg / wiederverwendbar Einweg Einweg
Latex / ohne Latex Ohne Latex Ohne Latex
Gepudert/ungepudert Ungepudert Ungepudert
Stulpenart Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117 Cuff_Style-21391117|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
Stärke - Stulpe 0,10 mm* 0,10 mm*
Fingerdicke 0,14 mm* 0,14 mm*
Stärke - Handfläche 0,12 mm* 0,12 mm*
EN Standard EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, EN 455 1-4 EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, EN 455 1-4
Zugelassen für Lebensmittelkontakt + +