Strickhandschuhe, HyFlex® 11-800
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
11-800/7 11-800/8 11-800/9 11-800/10 11-800/6 11-800/11
112-0207EA 78.9 EUR
112-0207 112-0208 112-0209 112-0205 112-0206 112-4253
Strickhandschuhe, HyFlex® 11-800
Handschuhe
Diese gestrickten Nylon-Handschuhe verfügen über eine Nitrilschaumbeschichtung an der Innenhand.
  • Perfekte Ausgewogenheit von Komfort, Beweglichkeit und Handschutz
  • Moderne Stricktechnologie bewirkt eine erhöhte Dehnbarkeit und Flexibilität in den hochbelasteten Bereichen: Die Hände haben mehr Bewegungsfreiheit und Komfort und ermüden daher nicht so schnell
  • Antistatisch gemäß EN 1149
  • Oeko-Tex® zertifiziert
Ideal für Präzisionsmontagen, Lagerarbeiten und allgemeine leichte Arbeiten.
Standards: EN 388:2016 (3131A), EN 1149; Kat. II