Actero™ Elite Anreicherungsmedien
Lieferant: FOODCHEK SYSTEMS
Lebensmittel- und Umweltproben erfordern vor dem Testen auf Pathogene eine Anreicherung, um vorhandene bakterielle Pathogene zu verstärken oder zu vermehren. Actero™ ELITE Anreicherungsmedien funktionieren mit einer Reihe von „Systemen zum Nachweis von pathogenen Lebensmittelkeimen“ inklusive Lateral-Flow-, ELISA- und PCR-Plattformen. Der Actero™ MediaPouch bietet eine maßgeschneiderte Lösung für Labors, die portionierte Medien zur Verwendung in automatischen Nährmedienzubereitungs-Instrumenten benötigen. Er ist in Beuteln erhältlich und lässt sich individuell verpacken, um Ihren speziellen Anforderungen gerecht zu werden. Die Actero™ ELITE Anreicherungsmedien repräsentieren verbesserte Formulierungen, die die erforderliche Anreicherungszeit auf ein branchenführendes Minimum reduzieren.
- Verschiedene Packungsgrößen erhältlich
- Robust und vielseitig