Digitale Handmikroskope, Dino-Light High Magnification
Lieferant: Dino-Lite / IDCP B.V.
AM4013MZT4 AM4113ZT4 AM4013MT5 AM4113T5 AM4515T5 AM4515T8 AM4515ZT4 AM7515MT4A AM7515MT8A AM73515MT8A
IDCPAM4013MZT4EA 619 EUR
IDCPAM4013MZT4 IDCPAM4113ZT4 IDCPAM4013MT5 IDCPAM4113T5 IDCPAM4515T5 IDCPAM4515T8 630-2750 IDCPAM7515MT4A IDCPAM7515MT8A IDCPAM73515MT8A
Digitale Handmikroskope, Dino-Light High Magnification
Mikroskope
Dino-Lite-Modelle der High Magnification-Serie übertreffen eine 200-fache Vergrößerung und bieten Vergrößerungen von 400×, 500× oder bis zu 900-fach. Vergrößerungsbereich: 400 - 900×.
  • USB 2.0-Verbindung mit hoher Geschwindigkeit
  • Metallgehäuse oder Verbundgehäuse
  • Modelle der Edge-Serie mit hochwertiger Optik liefern ein sehr scharfes, helles und natürliches Farbbild mit sehr geringer Aberration und Vignettierung
  • Kabelloses Streamen auf ein Tablet, Smartphone oder Computer ist in Kombination mit der WF-10-Einheit möglich (separat zu bestellen)
  • Integrierter Polarisator reduziert erheblich die Blendung auf reflektierenden Oberflächen (nur einige Modelle)
Modelle mit automatische Vergrößerungsablesung (AMR): Ermöglicht der mitgelieferten Software, die Vergrößerungseinstellung vom Mikroskop auszulesen, wodurch der Messvorgang vereinfacht wird.
Modelle mit flexibler LED-Steuerung (FLC): Zusätzliche LED-Steuerung innerhalb der mitgelieferten Software zum Einstellen der LED-Helligkeit und Ein-/Ausschalten per Quadrant.
Koaxial Modelle: Die koaxiale Beleuchtungstechnik bringt Details zum Vorschein, die unter normalem Licht nur sehr schwer zu erkennen sind, beispielsweise bei der Inspektion von Waferplatten, Mikrochips oder anderer Mikroelektronik. In Kombination mit der flexiblen LED-Steuerung (FLC) können diese Modelle zwischen Hellfeld- und koaxialer Beleuchtung umschalten (oder mischen).
Dino-Lite-Modelle mit hoher Vergrößerung sind großartige Inspektionswerkzeuge für Forschung in Biomedizin und Wissenschaft, Materialanalyse, Elektronikprüfung oder ähnliche Anwendungen, die eine hohe Vergrößerung, Vielseitigkeit und Mobilität erfordern.
Zubehörinformationen: Bitte beachten: Beim Fokussieren in einer so hohen Vergrößerung ist es ratsam einen hochpräzises Stativ zu verwenden (z. B. Dino-Lite RK-10A).
Lieferumfang: Werden mit Tragetasche, Software CD (DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)), Benutzerhandbuch, Schnellanleitung und Kalibrierblatt ausgeliefert.