Becher, hohe Form, Super Duty
Lieferant: DWK Life Sciences
211182908 211183604 211184806
214-0404EA 8 EUR
214-0404 214-0405 214-0406
Becher, hohe Form, Super Duty
Becher
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit Ausguss.
  • Höhere mechanische Stabilität gegenüber herkömmlichen Bechergläsern durch verstärktem, stabilen Rand
  • Gleichmäßige Wandstärkenverteilung
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, gute thermische Beständigkeit
Mit leicht ablesbarer Graduierung und Schriftfeld. Um thermische Spannungen im Glas zu vermeiden, wird für die Super Duty Bechergläser ein gleichmäßiges und langsames Erwärmen empfohlen. Für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen oder schnellen Temperaturwechseln sollten die Standard DURAN® Becher verwendet werden, da sich diese durch eine hervorragende Temperaturwechselbeständigkeit auszeichnen. Die mechanische Stabilität ist bei diesen Produkten verglichen mit den Super Duty Bechern jedoch eingeschränkt.
Mit aufgedrucktem Retrace Code (Chargenkennung).