Robuste mobile Tische
Lieferant: Köttermann
KOTT507-00026EA 1521 EUR
KOTT507-00026 KOTT507-00015 KOTT507-00014 KOTT507-00025 KOTT507-00013 KOTT507-00024 KOTT507-00012 KOTT507-00023 KOTT507-00022 KOTT507-00011 KOTT507-00010 KOTT507-00021 KOTT507-00020 KOTT507-00009 KOTT507-00019 KOTT507-00018 KOTT507-00028 KOTT507-00017 KOTT507-00027 KOTT507-00016
Robuste mobile Tische
Möbel Tische und Werkbänke
Hochbelastbare mobile Tische, erhältlich mit Melamin-TopResist®- oder SGL-Arbeitsplatten in Laborqualität.
Tische mit beiden Arbeitsplatten passend für:
Schreibaufgaben
Handhabung von Chemikalien und Geräten
Bereiche mit Hygiene- und Aseptikanforderungen
Mobile Hochleistungstische verfügen über robuste Rollen und können höhere Gewichte tragen.
Beständig gegen Chemikalien
Kratzfestigkeit
Maximale Belastbarkeit: 400 kg