Wägebänke
Lieferant: Köttermann
KOTT509-00000EA 2276 EUR
KOTT509-00000 KOTT509-00001
Wägebänke
Möbel Tische und Werkbänke
Diese Wägebänke sind so konzipiert, dass sie einen vibrationslosen Zustand gewährleisten, sodass auch kleine Mengen genau gewogen werden können.
Hergestellt aus mit Epoxidpulver beschichtetem Stahl.