Flaschen, Enghals, mit Normschliffstopfen
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41283036 41281012 41281006 41281018 41281024 41281030 41281036 41283006 41283012 41283018 41283024 41283030
215-1270EA 25.3 EUR
215-1270 HECH41281012 HECH41281006 HECH41281018 HECH41281024 HECH41281030 HECH41281036 HECH41283006 HECH41283012 HECH41283018 HECH41283024 HECH41283030
Flaschen, Enghals, mit Normschliffstopfen
Flaschen Glasflaschen
Natronkalkglas, klar oder braun, mit Normschliff und Glasstopfen
  • Gute chemische und physische Eigenschaften
  • Für Anwendungsgebiete ohne hohe thermische Belastung
  • Stabil und robust
Braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Materialien.
Standards: DIN 12036, ISO 4796