Filterspitzen, peqGOLD SafeGuard™
Lieferant: Avantor
Peqlab
732-2968EA 92.2 EUR
732-2968 732-2969 732-2970 732-2962 732-2963 732-2961 732-2966 732-2967 732-2964 732-2965
Filterspitzen, peqGOLD SafeGuard™
Pipettenspitzen
Die Mikroporentechnologie der SafeGuard™ Filterspitzen basiert auf der extrem hohen Hydrophobizität des Filters und macht so den Zusatz von Additiven überflüssig. Dadurch können keine Fremdstoffe in die Probe gelangen. Da der Filter bei Flüssigkeitskontakt nicht aufquillt und somit nicht luftundurchlässig wird, kann die Probe jederzeit vollständig aus der Pipettenspitze zurückpipettiert werden.
  • Zertifiziert frei von RNasen, DNasen, humaner DNA, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren
  • Spitzen verhindern den Austausch von Aerosolen zwischen Pipette und Probenflüssigkeit
  • Filter bleibt selbst bei Flüssigkeitskontakt im Falle von versehentlichem Überpipettieren luftdurchlässig
  • Spitzen sind durch γ-Bestrahlung vollständig sterilisiert; bereits geöffnete Packungen können autoklaviert und die Spitzen weiterhin zum sterilen Arbeiten verwendet werden
  • Kompatibel mit nahezu allen gängigen Pipettentypen
Die Spitzen sind ideal geeignet für Molekularbiologie-Anwendungen, bei denen einen Schutz vor Aerosolen und Kontamination gegeben sein muss. Dies umfasst Anwendungen wie beispielsweise die DNA- und RNA-Reinigung, PCR und RT-PCR, diagnostische Anwendungen und Arbeiten mit gefährlichen Substanzen, einschließlich Strahlung.
Bitte beachten * Nicht für Eppendorf-Pipetten 2,5 μl geeignet, alle anderen Spitzen sind universell passend