Filtertrichter, Sentino®
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4870 4871
516-0666EA 101 EUR
516-0666 516-0667
Filtertrichter, Sentino®
Trichter Membranfiltertrichter
Der Sentino® Filtertrichter und Adapter sind mit einer Presspassung, Membranführungen und einem Zangenzugang ausgestattet, was eine einfache Einrichtung und Membranentnahme ermöglicht. Dies verkürzt die Prozesszeit im Labor.
  • Einfache Positionierung
  • Risikoreduktion
  • Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
  • Ermöglicht die einfache und genaue Messung von Proben
  • Mit einer Füllmenge von 100 oder 250 ml zur Aufnahme verschiedener Probengrößen erhältlich
  • Inerte Polypropylen-Konstruktion, um die Unversehrtheit der Probe zu gewährleisten
  • Basis passt sich bei der Verwendung mit der Sentino®-Pumpe für die Mikrobiologie oder einem Standard-Verteiler an
Benutzerfreundliche Einweg-Filtertrichter für die mikrobiologische Überwachung wässriger Lösungen.
Der Sentino®-Filtertrichter und die Pall-Membranen verringern das Risiko eines Kontaminationsereignisses im Vergleich zu wiederverwendbaren Trichtern. Die Filtertrichter werden durch Gammasterilisation vorsterilisiert, sodass Autoklavieren oder andere Reinigungs-/Desinfektionsverfahren nicht erforderlich sind. Dies spart Zeit und Geld, da Kontaminationsereignisse, die von den wiederverwendbaren Geräten herrühren, nicht untersucht werden müssen. Die Membranfiltration ist die Methode der Wahl für die mikrobielle Überwachung wässriger Lösungen, wie in den „Standardmethoden zur Untersuchung von Wasser und Abwasser“ und in den Arzneibüchern weltweit festgelegt. Die Trichter sind in drei Schritten (20, 50 und 100 ml) und in vier Schritten (50, 100, 200 und 250 ml) markiert, um eine bessere Sichtbarkeit zu gewährleisten.
Bestellinformation: Für den Einsatz von Sentino®-Filtertrichtern ist Zubehör erforderlich, das separat verkauft wird. Lieferung unsteril.