Standard-Mikroskope, 28
Lieferant: MOTIC
PD0842A201 PD1842A201 PD1942A201
630-2807EA 338 EUR
630-2807 630-2808 630-2809
Standard-Mikroskope, 28
Mikroskope
Diese aufrechten Mikroskope wurden für Schulungszwecke konzipiert.
  • Ergonomische Form und hervorragende Optik
  • Kabellose LED-Beleuchtung mit wiederaufladbaren Batterien
  • Oberer Anschlag, um Beschädigungen der Objektträger und Objektive zu verhindern
Lieferumfang: Wird mit Staubschutzhülle, Batterien und Ladegerät geliefert.