Schnittschutzhandschuhe, HyFlex® 11-318
Lieferant: Ansell
11-318/11 11-318/10 11-318/9 11-318/6 11-318/7 11-318/8
112-4718EA 199 EUR
112-4718 112-4717 112-4722 112-4719 112-4720 112-4721
Schnittschutzhandschuhe, HyFlex® 11-318
Handschuhe
Dieser unbeschichtete Handschuh mit einer Fadenstärke von 18 Gauge bietet Schnittschutzstufe 3. Sein extrem leichtes Material aus Dyneema® Diamond, Spandex, Nylon und Kohlefasern bewirkt ein Kontaktgefühl wie mit der bloßen Hand und sorgt für eine angenehme Arbeitstemperatur.
  • Genaue und ergonomische Passform dank der Spandex-Verstärkung in Spannungsbereichen der Hand (Knöchel und Handfläche)
  • Fusselarm, silikon- und latexfrei und antistatisch
  • Spezielle Verpackung verhindert Kontamination mit Silikon
Ideal für die Endmontage mit scharfen Teilen, für Verpackungsanwendungen und die Qualitätskontrolle vor dem Lackieren.
Standards: EN 388:2016 (XX4XB); Kat. II