Messzylinder, hohe Form, Klasse B, PP
Lieferant: BURKLE
7503-0100 7503-0050 7503-0250 7503-0500 7503-1000 7503-2000
BURK7503-0100EA 9.6 EUR
BURK7503-0100 BURK7503-0050 BURK7503-0250 BURK7503-0500 BURK7503-1000 BURK7503-2000
Messzylinder, hohe Form, Klasse B, PP
Zylinder Messzylinder
PP, sehr gut durchscheinend, hohe Form, Klasse B.
  • Geprägte blaue Graduierung mit Ringen an den Hauptpunkten
  • Bruchsicher bei Raumtemperatur
  • Mit Ausguss und sechseckigem Fuß
  • Eingestellt auf „In“
Standards: DIN 12681 / ISO 6706