HPLC-Säulen, Hibar®, mit LiChrosorb® Sorbentien
Lieferant: Merck
1.00423.7054 1.00423.7057 1.00424.7054 1.00424.7057 1.00424.7059 1.50009.7052 1.50009.7054 1.50009.7057 1.50009.7059 1.50012.7052 1.50012.7054 1.50012.7059 1.50013.7052 1.50013.7054 1.50013.7057 1.50183.7052 1.50183.7054 1.50183.7057 1.50183.7059 1.50013.7059
1.00423.7054EA 0 EUR
1.00423.7054 1.00423.7057 1.00424.7054 1.00424.7057 1.00424.7059 1.50009.7052 1.50009.7054 1.50009.7057 1.50009.7059 1.50012.7052 1.50012.7054 1.50012.7059 1.50013.7052 1.50013.7054 1.50013.7057 1.50183.7052 1.50183.7054 1.50183.7057 1.50183.7059 1.50013.7059
HPLC-Säulen, Hibar®, mit LiChrosorb® Sorbentien
Chromatographiesäulen
Edelstahlsäulen Hibar® komplett mit Endfittings. Diese Säulen sind mit LiChrosorb®-Sorbentien erhältlich.
Bei Verwendung einer Vorsäule mit einer Hibar® RT Säule empfehlen wir den Vorsäulen-Kartuschenhalter 1.51487.0001 für 4×4-mm-Vorsäulenkartuschen LiChroCART®.