8er Streifen PCR-Gefäße
Lieferant: Avantor
Peqlab
732-2876EA 297 EUR
PEQL82-0771-A 732-2876 732-3229
8er Streifen PCR-Gefäße
Röhrchen PCR-Gefäße
PP, farblos oder weiß.
  • Ultradünnwandiges Design für schnellen Wärmetransfer
  • Universell verwendbar: Kompatibel mit nahezu allen gängigen Thermocycler-Modellen
  • Gewölbte oder flache Kappen
  • Garantiert frei von RNasen, DNasen und humaner DNA
  • Fertigung aus Polypropylen höchster Reinheit, absolute Chargenkonstanz, strikte Qualitätskontrollen
  • Weiße QPCR Gefäßstreifen und hochtransparente Gefäßkappen sind ideal zur Verwendung in der"Real Time" PCR
  • "Low profile" Gefäßstreifen mit minimalem Totvolumen und für verringerte Kondenswasserbildung
Acht 0,15 ml (Low Profile) oder 0,2 ml PCR-Gefäße mit ultradünnwandigem Design im beliebten 8er-Streifen Format, zur einfacheren und schnelleren Handhabung, gebrauchsfertig für Thermocycler im 96er Format. Verfügbar ohne Kappen, mit Einzelkappen oder Kappenstreifen.
  • Ultradünnwandiges Design für schnellen Wärmetransfer
  • Universell verwendbar: Kompatibel mit nahezu allen gängigen Thermocycler-Modellen
  • Gewölbte oder flache Kappen
  • Garantiert frei von RNasen, DNasen und humaner DNA
  • Fertigung aus Polypropylen höchster Reinheit, absolute Chargenkonstanz, strikte Qualitätskontrollen
  • Weiße QPCR Gefäßstreifen und hochtransparente Gefäßkappen sind ideal zur Verwendung in der"Real Time" PCR
  • "Low profile" Gefäßstreifen mit minimalem Totvolumen und für verringerte Kondenswasserbildung
Acht 0,15 ml (Low Profile) oder 0,2 ml PCR-Gefäße mit ultradünnwandigem Design im beliebten 8er-Streifen Format, zur einfacheren und schnelleren Handhabung, gebrauchsfertig für Thermocycler im 96er Format. Verfügbar ohne Kappen, mit Einzelkappen oder Kappenstreifen.