8er PCR-Kappenstreifen
Lieferant: Avantor
Peqlab
732-3226EA 84.3 EUR
732-3226 732-3205 732-3224
8er PCR-Kappenstreifen
Röhrchen PCR-Gefäße
PP, farblos. Kappen gebrauchsfertig für 8er PCR-Gefäßstreifen oder 96-well PCR-Platten, verfügbar in flacher, gewölbter oder mit Kappen mit ultra-transparenten und minimal autofloureszierenden Eigenschaften, ideal für die "Real Time" PCR.
Kappen gebrauchsfertig für 8er PCR-Gefäßstreifen oder 96-well PCR-Platten, verfügbar in flacher, gewölbter oder mit Kappen mit ultra-transparenten und minimal autofloureszierenden Eigenschaften, ideal für die "Real Time" PCR.
  • Garantiert frei von RNase, DNase und humaner DNA
  • Fertigung aus Polypropylen höchster Reinheit unter strikten Qualitätskontrollen
Streifen mit gewölbten Kappen
Für alle Standard PCR-Anwendungen.
  • Garantiert frei von RNasen, DNasen und humaner DNA
  • Fertigung aus Polypropylen höchster Reinheit unter strikten Qualitätskontrollen
  • Autoklavierbar
Streifen mit flachen Kappen
Für leichtes Beschriften der Proben und maximalen Kontakt zur Deckelheizung.
QPCR-Kappenstreifen
Höchste optische Transparenz und minimale Autofluoreszenz für "Real Time" PCR.
Streifen mit flachen Kappen
Für leichtes Beschriften der Proben und maximalen Kontakt zur Deckelheizung.
QPCR-Kappenstreifen
Höchste optische Transparenz und minimale
Autofluoreszenz für "Real
Time PCR".'