PCR Platten, 96-well, halbhoher Rahmen (Semi-skirted)
Lieferant: VWR Peqlab
732-3203EA 176 EUR
732-3203 732-3236
PCR Platten, 96-well, halbhoher Rahmen (Semi-skirted)
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP, autoklavierbar. "Low Profile" , Platten mit halbhohem Rahmen (Semi-skirted), zur Verwendung auf dem ABI Fast Block System oder dem Roche® LightCycler® 480, bieten optimale Gerätepassform und schnelle Wärmeübertragung für hervorragende Ergebnisse auf diesen Systemen.
  • Ultradünn für eine effektive Wärmeübertragung und minimale Kondensation
  • Alphanumerische Beschriftung zur leichten Probenidentifikation
  • Garantiert frei von RNasen, DNasen und humaner DNA
  • Fertigung aus Polypropylen höchster Reinheit, absolute Chargenkonstanz
  • Auch in weiß verfügbar, ideal für die Real-Time PCR
  • Abgeschnitte Ecke links oben (farblose Platten) oder abgeschnittene Ecke rechts unten (weiße Platten) zur einfachen Positionierung