Nitril-Handschuhe, Microflex® 93-856
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
93-856/8.5-9 93-856/9.5-10
112-4282EA 0 EUR
112-4282 112-4283
Nitril-Handschuhe, Microflex® 93-856
Handschuhe
Diese Einweghandschuhe widerstehen einer Vielzahl von Industriechemikalien länger als andere Einweghandschuhe aus Nitril.
  • Die leuchtend orange Farbe macht Hände auch bei schlechten Lichtverhältnissen und aus größeren Entfernungen sichtbar, was zu erhöhter Sicherheit bei einer Vielzahl an Anwendungen führt
  • Verlängerte Stulpe bietet zusätzlichen Schutz der hochempfindlichen Handgelenk- und Unterarmbereiche bei diesem Untersuchungshandschuh
  • Enthält kein Naturkautschuk-Latex oder Puder und schützt so den Träger vor Hautallergien, -reizungen und Austrocknen
  • Strukturierte Finger sorgen für starken, effizienten Griff und bieten einen ausgezeichneten Arbeitsschutz
  • Chloriert für leichteres Anziehen
Ideal für den Einsatz in Montage- und Inspektionsanwendungen, Patientenuntersuchungen, Brandschutzindustrien, Bergbau, Laboranwendungen und Tatortanalysen. Auch für die Anwendung mit Chemotherapeutika zugelassen.
Standards: EN 455, EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Kat. III; AQL 1,5.