Natriumhydroxid 0.15 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Caustic soda
1.37084.1000 1.37084.9010
1.37084.1000EA 48.6 EUR
1.37084.1000 1.37084.9010
Natriumhydroxid 0.15 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8
Merck Index: 14,08627