Natriumhydroxid 0.5 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
1.37060.1000
1.37060.9950
1.37060.1000EA
96.7
EUR
1.37060.1000
1.37060.9950
Natriumhydroxid 0.5 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa) Dichte: 1,02 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8, |