Nitrilhandschuhe, Microflex® 93-833
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
93-833/8.5-9 93-833/6.5-7 93-833/7.5-8 93-833/5.5-6 93-833/9.5-10
112-4273EA 39.8 EUR
112-4273 112-4271 112-4272 112-4270 112-4274
Nitrilhandschuhe, Microflex® 93-833
Handschuhe
Diese dünnen Einweghandschuhe sind bis zu 60% stärker als führende Nitril-Marken und bis zu 90% stärker als führende Latex-Marken. Sie verfügen über eine herstellerspezifische Nitrilformulierung für ein besseres Tastgefühl und zuverlässige Haltbarkeit.
  • Reduzieren die Handermüdung und sorgen dafür, dass Arbeiter produktiver sein können, da weniger Muskelkraft erforderlich ist
  • Helfen dabei, Arbeitnehmer vor dem Karpaltunnel-Syndrom zu schützen und minimieren das Risiko für die Entwicklung ergonomischer Verletzungen am Arbeitsplatz
  • Enthalten kein Naturkautschuk-Latex oder Puder zum besseren Schutz des Trägers vor Hautallergien, Hautreizungen und Trockenheit
  • Strukturierte Finger sorgen für starken, effizienten Griff und einen ausgezeichneten Schutz des Arbeiters
  • Chloriert für leichteres Anziehen
Ideal für den Einsatz in der analytischen Prüfung, Lebensmittelverarbeitung, Biotechnologie, im Labor, bei Patientenuntersuchungen, bei leichten Montagearbeiten und bei der Herstellung von Pharmazeutika.
Standards: EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Kat. III; AQL 0,65
Zugelassen für Lebensmittelkontakt