Chemikalienbeständige Handschuhe, Lapren® 706
Lieferant: KCL by Honeywell
706.10 706.7 706.8 706.9
KCHL706.10EA 762 EUR
KCHL706.10 KCHL706.7 KCHL706.8 KCHL706.9
Chemikalienbeständige Handschuhe, Lapren® 706
Handschuhe
Diese Latexhandschuhe enthalten einen hohen Anteil an Polychloropren, um ihre chemische Beständigkeit zu verbessern. Eine Mischung aus Rohstoffen sorgt für eine hohe Elastizität sowie gute Zugfestigkeit und Reißfestigkeit.
  • Mit Baumwollflockfutter, elastischem Bündchen und anatomischem Design
  • Ausgezeichnete Empfindlichkeit
  • Guter Halt beim Umgang mit nassen Teilen
  • Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
  • Hohe Elastizität, guter Tragekomfort
Ideal für Laborarbeiten, Reinigung, Kleinteilefertigung, Feinmechanik und in der Elektronikindustrie. Durch die RAL-Lebensmittelzulassung ist dieser Handschuh für den Umgang und die Verarbeitung von Lebensmitteln geeignet.
Standards: EN ISO 374-1:2016 Typ A (KLMPST), EN 388:2016 (1020X); Kat. III; AQL < 0,65
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen