Flaschen, Enghals, ungeschliffener Hals, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
211611707 211612403 211613605 211614404 211616302 211617307 211618603 211619102 211615409
SCOT211611707EA 12.6 EUR
SCOT211611707 215-1174 215-1175 215-1176 215-1178 215-1179 215-1418 SCOT211619102 215-1177
Flaschen, Enghals, ungeschliffener Hals, DURAN®
Flaschen Glasflaschen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen