BSB-Systeme, manometrisch, Lovibond BD 600
Lieferant: Lovibond
2444460 2444465
705-0911EA 2761.6 EUR
705-0911 705-0912
BSB-Systeme, manometrisch, Lovibond BD 600
BSB-Messsysteme
Manometrische, respirometrische BSB-Messung mit Hilfe des Lovibond® BD 600-Systems zur Bestimmung der erforderlichen Sauerstoffmenge für den biologischen Abbau von organischen Substanzen in Abwasserproben.
  • Der Messbereich des Systems beträgt 0 zu 4000 mg/L
  • Benutzer- und umweltfreundlich
  • Großes brillantes Display zur grafischen Darstellung der gemessenen Werte
  • Fernsteuerung
  • Vom Benutzer wählbare Zeitspanne von 1 bis 28 Tage
  • Kostenlose individuelle Programmierung jeder der sechs Proben
  • Induktivrührsystem
Respirometrische Methoden ermöglichen die direkte Messungen des Sauerstoffs, der von Mikroorganismen in einer mit Luft oder Sauerstoff angereicherten Umgebung in einem geschlossenen Gefäß unter konstanter Temperatur und Bewegung verbraucht wird. Von den Bakterien metabolisch erzeugtes Kohlendioxid wird chemisch von der Kaliumhydroxidlösung in der Dichtkappe der Flasche gebunden.
Die Folge ist ein Druckabfall im System, der sich direkt proportional zum BSB-Wert verhält und vom BSB-Sensor gemessen wird. Der BSB-Wert wird dann direkt in mg/L angezeigt.
Die BSB-Werte werden automatisch in regelmäßigen Intervallen im Sensorspeicher hinterlegt und können jederzeit auf dem großen Display ohne zeitaufwändige Konvertierung mit Faktoren abgerufen werden. Das heißt, dass Testreihe, die an einem Sonntag enden, in der folgenden Woche problemlos evaluiert werden können. Messserien können auf USB-Stick/SD-Karte gespeichert oder über ein USB-Kabel zur Auswertung der Daten auf einen Computer übertragen werden.
Lieferumfang: Das BD 600 wird mit 6 Sensorköpfen und einer Steuereinheit mit Batterien, Netzteil mit Y-Kabel für die gemeinsame Stromversorgung des BD 600 und der Rühreinheit, 1× USB-Kabel, 1× Fernsteuerung, induktiver Rühreinheit mit 6 Positionen, 6 Probenflaschen, 6 Gummidichtungen, 6 magnetischen Rührstäben, 1× Überlaufkolben (157 ml), 1× Überlaufkolben (428 ml), 1 Flasche Kaliumhydroxidlösung (50 ml), 1 Flasche mit Nitrifikations-Inhibitor-Lösung (50 ml) und 1 Set Anweisungen geliefert.
Das BD 606 enthält 2 Sets mit den oben genannten Artikel mit Ausnahme der Folgenden, die nur einmal enthalten sind: Fernsteuerung, Überlaufkolben und 50 ml-Lösungen und Anweisungen.