Polyvinylalkohol, M.W. 115,000 88, EMPROVE® EXPERT JPE, Ph. Eur., USP excipient_suitable, hydrolysed, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: PVOH, PVA, Mowiol®
1.41353.1000 1.41353.9029
1.41353.1000EA 538 EUR
1.41353.1000 1.41353.9029
Polyvinylalkohol, M.W. 115,000 88, EMPROVE® EXPERT JPE, Ph. Eur., USP excipient_suitable, hydrolysed, SAFC®
Polyvinylalkohol
Formel: [-CH₂CH(OH)-]n
MDL: MFCD00081922
CAS-Nummer: 9002-89-5
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable