Polyvinylalkohol, M.W. 27,000 ≥98%, EMPROVE® EXPERT JPE geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, hydrolysiert, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: PVOH, PVA, Mowiol®
1.41356.1000 1.41356.9029
1.41356.1000EA 538 EUR
1.41356.1000 1.41356.9029
Polyvinylalkohol, M.W. 27,000 ≥98%, EMPROVE® EXPERT JPE geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, hydrolysiert, SAFC®
Polyvinylalkohol
Formel: [-CH₂CH(OH)-]n
MDL: MFCD00081922
CAS-Nummer: 9002-89-5