Kapillarsäulen, DB-FFAP
Lieferant: Agilent
122-3212 122-3232 122-3233 122-3262 122-3263 123-3212 123-3223 123-3232 123-3232E 123-3233 123-3234 123-3253 123-3262 123-3263 123-3264 124-3232 125-3212 125-3217 125-3231 125-3232 125-3233 125-3237 125-3262 125-32H2 123-3233E 125-3232E 127-3212 127-32H2 122-3232E 122-3262E 122-3232LTM 123-3232LTM 123-3233LTM 123-3234LTM 125-3217LTM 127-3212LTM 127-32H2LTM
HEWL122-3212EA 447 EUR
HEWL122-3212 HEWL122-3232 HEWL122-3233 HEWL122-3262 HEWL122-3263 HEWL123-3212 HEWL123-3223 HEWL123-3232 HEWL123-3232E HEWL123-3233 HEWL123-3234 HEWL123-3253 HEWL123-3262 HEWL123-3263 HEWL123-3264 HEWL124-3232 HEWL125-3212 HEWL125-3217 HEWL125-3231 HEWL125-3232 HEWL125-3233 HEWL125-3237 HEWL125-3262 HEWL125-32H2 HEWL123-3233E HEWL125-3232E HEWL127-3212 HEWL127-32H2 HEWL122-3232E HEWL122-3262E HEWL122-3232LTM HEWL123-3232LTM HEWL123-3233LTM HEWL123-3234LTM HEWL125-3217LTM HEWL127-3212LTM HEWL127-32H2LTM
Kapillarsäulen, DB-FFAP
Chromatographiesäulen
Diese Säulen sind für die Analyse flüchtiger Fettsäuren und Phenole konzipiert.
  • Hoch polar
  • Gebunden und quervernetzt
  • Mit Lösungsmittel abspülbar
Mit Nitroterephthalsäure modifiziertes Polyethylenglykol.
Max. Temperatur: 250 °C
Geeigneter Ersatz für OV-351.