Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, uvex mac crossroad, Heckel
Lieferant: UVEX
6322347 6322348 6322337 6322339 6322336 6322340
114-5929EA 0 EUR
114-5929 114-5930 114-5919 114-5921 114-5918 114-5922
Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, uvex mac crossroad, Heckel
Schuhe und Stiefel
100% metallfreie Mehrzweck-Halbstiefel aus flüssigkeitsbeständigem Vollnarbenleder und mit MACSOLE® Gummisohle (beständig gegen Öle, Kohlenwasserstoffe und Chemikalien, temperaturbeständig bis 300 °C).
  • Netzfutter
  • Herausnehmbare, anatomisch geformte, hygienische Einlegesohle von CELL TECH – perforiert und stoßdämpfend
  • Zweikomponenten-Sohle aus Gummi mit hervorragender Abrieb- und Schnittfestigkeit sowie selbstreinigendem Profil
  • Metallfreie, leichte Zehenschutzkappe (200 J)
  • Durchtrittsichere, metallfreie Zwischensohle
  • Überkappe aus Gummi, Fersen- und Seitenverstärkung
Für unebenes Gelände und feuchte Umgebungen geeignet.
Farbe: Schwarz
Standards: EN ISO 20345:2011; S3, CI, HI, HRO, SRC