Natriumchlorid 99,8 ISO 9227, ASTM B117 Corrosion
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
85139.290EA
45.5
EUR
85139.290
85139.360
85139.460
Natriumchlorid 99,8 ISO 9227, ASTM B117 Corrosion
Natriumchlorid
Formel:
NaCl Molecular Weight: 58.44 g/mol Siedepunkt: 1413 Schmelzpunkt: 801 Dichte: 2.16 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt | ≥ 99.8 % |
Rieselhilfe | Keine hinzugefügt |
Sauer oder alkalisch reagierende Subst. | ≤ 0.0005 meq/g |
pH-Wert (25°C; 5 %) | 5.0 - 7.0 |
Spezifisches Gewicht (50 g/l ; 25°C) | 1.029 - 1.036 |
Schwermetalle (als Pb) | ≤ 2 ppm |
In Wasser unlösliche Anteile | ≤ 50 ppm |
Trocknungsverlust (105°C) | ≤ 0.1 % |
Natriumiodid (als I) | ≤ 0.1 % |
Gesamte Verunreinigungen | ≤ 0.3 % |
Gesamt N (Stickstoff) | ≤ 5 ppm |
Br (Bromid) | ≤ 50 ppm |
F (Fluorid) | ≤ 0.1 % |
I (Iodid) | ≤ 20 ppm |
Halogenide (Br, F, I) (Cl ausgeschlossen) | ≤ 0.1 % |
PO4 (Phosphat) | ≤ 5 ppm |
SO4 (Sulfat) | ≤ 40 ppm |
As (Arsen) | ≤ 0.4 ppm |
Ba (Barium) | ≤ 10 ppm |
Ca (Calcium) | ≤ 5 ppm |
Cu (Kupfer) | ≤ 0.3 ppm |
Fe (Eisen) | ≤ 1 ppm |
K (Kalium) | ≤ 10 ppm |
Mg (Magnesium) | ≤ 2 ppm |
Ni (Nickel) | ≤ 1 ppm |