Kapillarsäulen, DB-EUPAH
Lieferant: Agilent
121-9627 122-96L2
HEWL121-9627EA 812 EUR
HEWL121-9627 HEWL122-96L2
Kapillarsäulen, DB-EUPAH
Chromatographiesäulen
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe sind chemische Verbindungen, die aus kondensierten aromatischen Ringen bestehen, die bei der unvollständigen Verbrennung organischer Materialien entstehen.
  • Ausgezeichnetes Signal-Rausch-Verhältnis
  • Optimierte Säulenabmessungen für bessere Leistung
  • Hervorragende Auflösung kritischer Isomere
  • Gute Temperaturbeständigkeit