Muffelöfen, Thermolyne™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
F30420C-33 F30420C-33 F30420C-33-80 F30430CM-33 F48020-33 F6020C-33
BARNF30420C-33EA 0 EUR
BARNF30420C-33 455-0339 455-0343 455-0347 455-0341 455-0342
Muffelöfen, Thermolyne™
Öfen Veraschungs- und Muffelöfen
Thermolyne™ Muffelöfen bieten Heizlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, von Routineaufgaben im Labor bis hin zu industriellen Anwendungen. Die Geräte bieten ein schnelles Aufheizen und eine Temperaturregulierung bis 1200 °C. Die Öfen sind ideal für chemische Analysen, Materialprüfung, Bestimmung flüchtiger Bestandteile in Abwasseraufbereitungsanlagen, Industriebetriebe, Pharma- und Kosmetikunternehmen, Umweltlabors, landwirtschaftliche Labors und Papierherstellung.
  • Schnelle Aufheizzeiten und herausragende Energieeffizienz
  • Auswahl an Kapazitäten von 1,3 bis 45 Liter
  • Vier verschiedene digitale Regler
Thermolyne™ Veraschungsöfen mit Luftstromregelung sind ideal für die Veraschung von Kohle und Koks und die Temperaturregelung bis zu 975 °C.
Lieferumfang: Regler: A1: Einzelsollwert-Regelung. B1: Einzelsollwert-Regelung mit 1 Rampe für den Sollwert und einer Haltezeit. C1: mit 1 gespeicherten Programm mit 8 Segmenten. D1: mit 4 gespeicherten Programmen (jeweils 16 Segmente) und RS232-Kommunikation. Alle Regler (außer A1) haben einen mechanischen Übertemperaturschutz. Alle Modelle benötigen 240 V, 50/60 Hz.
Bitte beachten Die maximale Betriebsdauertemperatur sollte 50 °C unterhalb der maximalen Temperatur des in der obigen Tabelle gezeigten Modells liegen.