Gläschen für chemische Konservierungsmittel, Vialservatives™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Vialservatives™
EPSCSVCN-2EA 184 EUR
EPSCSVCN-2 EPSCSVCS-1-1 EPSCSVCN-2-1 EPSCSVCN-1 EPSCSVCH-5-1 EPSCSVCS-.5 EPSCSVCS-1-3 EPSCSVCN-5
Gläschen für chemische Konservierungsmittel, Vialservatives™
Vials
Diese Vialservatives™ ermöglichen bei der Probenahme eine ordnungsgemäße Konservierung. Ihre Handhabung ist komfortabler und sicherer als die von Glasampullen oder Chemikalienflaschen für größere Probenvolumen.
  • Zugabe von Konservierungsmittel direkt nach der Probenahme möglich
  • Gewindefläschchen enthält eine vorher abgemessene Aliquote einer chemischen Konservierungslösung
  • Individuell etikettiert mit Bezeichnungen inkl. farbkodierte Etikette zur Verringerung von Fehlern auf dem Beschriftungsfeld
Verpackung gemäß den Transportanforderungen 49 CFR Part 173.4 DOT Klassifizierung für geringe Mengen, hergestellt unter ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystemen.