Schnapprand-Fläschchen, klar
Lieferant: EP SCIENTIFIC
SS146-0040 SS236-0040 SS136-0040 SS246-0040 SS326-0020 SS336-0040 SS346-0040
EPSCSS146-0040EA 304 EUR
EPSCSS146-0040 EPSCSS236-0040 EPSCSS136-0040 EPSCSS246-0040 EPSCSS326-0020 EPSCSS336-0040 EPSCSS346-0040
Schnapprand-Fläschchen, klar
Vials
Reine VOA-Fläschchen mit Schnapprand sind mit einem einrastbaren Schutz für das Septum bei Exponierung in der allgemeinen Umgebung ausgestattet. Die reine Schnappkappe begrenzt das Risiko einer möglichen Kontaminierung des Septums durch flüchtige organische Stoffe in der Umgebung sowie einer Verunreinigung der Probe während Transport und Lagerung. Darüber hinaus wird das Septum während der Arbeit sauber und frei von Fremdpartikeln gehalten. Die reine Schnappkappe ist problemlos entfernbar, so dass das Septum während der Analyse zugänglich ist.
  • Das Fläschchen aus braunem Borosilikatglas