Dimethylsulfoxid ≥99,99% (durch Trockensubstanz), PESTINORM® für die Headspace-Gaschromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
85396.290EA 302 EUR
85396.290 85396.320
Dimethylsulfoxid ≥99,99% (durch Trockensubstanz), PESTINORM® für die Headspace-Gaschromatographie
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) min. 99.8%
Identity (IR) Complying
Residue after evaporation max. 0.0003% w/w
Water (KF) max. 0.05% w/w
Color (APHA Pt-Co) max. 10
GC-HS (Each class 1 solvent) max. 1 µg/g
GC-HS (Each class 2 solvent) max. 10 µg/g
GC-HS (Each class 3 solvent) max. 50 µg/g
Transmittance (350 nm) Min. 95.0 %
Transmittance (400 nm) Min. 98.0 %
Headspace test for O.V.I's Passes test