Schutzbrille, Jackson Safety® V30 Nemesis
Lieferant: KIMBERLY CLARK
25688 25692
KIMB25688EA 8.1 EUR
KIMB25688 KIMB25692
Schutzbrille, Jackson Safety® V30 Nemesis
Schutzbrillen
Rahmenlose, ultraleichte Schutzbrille mit Rundum-Design für zusätzlichen Komfort und Schutz.
  • 99,9% Schutz gegen UVA/UVB
  • Schlank, sportlich
  • Weicher Nasenbügel sorgt für zusätzlichen Komfort
  • Jedes Paar ist mit einem Brillenband ausgestattet
Standards: EN166 1F; ANSI Z87.1+ 2010