Probengläschen, kostengünstig (ungereinigt)
Lieferant: EP SCIENTIFIC
SB36-0040 SB46-0040 TB36-0040
EPSCSB36-0040EA 525 EUR
EPSCSB36-0040 EPSCSB46-0040 EPSCTB36-0040
Probengläschen, kostengünstig (ungereinigt)
Vials
Klare oder braune Probengläschen bestehen aus Borosilikatglas.
  • Entwickelt zur Wasserprobenahme für die „Volatile Organic Analysis" (VOA).
  • Mit PP-Kappe, weiß, oben offen, wahlweise Silikon-Septum mit aufvulkanisierter 3,18 mm-Standard- oder dünnerer 1,52 mm-PTFE-Beschichtung.
  • Direkt kompatibel mit der automatisierte Verwendung; dünnes Septum optimiert für problemloses Durchstechen mit der Nadel
  • Mit optional verwendbaren losen Analyse-Etiketten
Behandelt, um die leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse von flüchtigen organischen Verbindungen zu erfüllen, jedoch ohne Zertifikat.
Verpackung: Lose verpackt, Glas-an-Glas auf eingeschweißten Trays, 144/Karton.