Erste-Hilfe-Stationen, QuickSafe
Lieferant: Plum Safety
5173 5174 5175
PLUM5173EA 54.5 EUR
PLUM5173 PLUM5174 PLUM5175
Erste-Hilfe-Stationen, QuickSafe
Erste-Hilfe-Ausstattung Erste-Hilfe-Stationen
QuickSafe ist eine flexible Erste-Hilfe-Lösung, die Sie zielgerecht Ihrem Bedarf anpassen können. Die robuste Box ist nur wenig größer als ein DIN A 3 Blatt und kann so auch dort platziert werden, wo der Platz gering ist. Sie können zwischen unterschiedlichen Befüllungen wählen, die speziell auf verschiedene Branchen zugeschnitten sind.
  • Wandstationen aus schlagfestem Kunststoff mit transparentem Klappdeckel
  • Lieferung mit QuickGuide Gebrauchsanweisung und Befestigungsmaterial für die Wandmontage
  • QuickSafe Complete: Erste-Hilfe Station, die zu jeder Arbeitssituation passt
  • QuickSafe Food Industry: Erste-Hilfe Station speziell für Lebensmittelbetriebe, Küchen und Kantinen
  • QuickSafe Empty: Diese leere Station gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigene QuickSafe Station mit genau den Produkten zusammenzustellen, die Ihrem Bedarf entsprechen
Inhalte von QuickSafe Complete und QuickSafe Food Industry:
2 × 500 ml Plum Augenspüllösung
1 × 200 ml pH Neutral
20 Stk. QuickClean Wundreinigungstücher
18 Stk. QuickCool Verbrennungsgel
1 Stk. QuickStop Wundverbands-Set
Zusätzlicher Inhalt von QuickSafe Complete:
5 Stk. QuickRinse Augenspülampullen
1 Stk. QuickFix Pflaster Refill Elastic
Zusätzlicher Inhalt von QuickSafe Food Industry:
1 Stk. QuickFix Pflaster Refill Detectable
1 Stk. QuickFix Pflaster Refill Detectable Long
B×T×H: 253×92×430 mm
Farbe: Grün