VWR®, Magnetrührer, Advanced Large Capacity
Lieferant: VWR Collection
444-7115EA 3370 EUR
444-7115 444-7116 444-7117 444-7118 444-7119 444-7120
VWR®, Magnetrührer, Advanced Large Capacity
Rührer Magnetrührer
Diese mikroprozessorgesteuerten Rührer mit großer Kapazität sind ideal geeignet für große Volumen. Es stehen zwei Modelle zur Auswahl, je nach erforderlicher Kapazität. Ihre leistungsstarken Magnetantriebe mischen hochviskose Materialien. Die Basis aus Edelstahl sorgt für eine lange Haltbarkeit und zusätzliche Stabilität. Ideal für Biotechnologie, Pharmazie, Universitäten und industrielle Pilotprojekte geeignet. Weitere Anwendungsmöglichkeiten umfassen das Mischen viskoser Materialien, Polymere und andere Arbeiten im Pilotmaßstab.
  • Rührer fasst bis zu 193 kg und rührt 100 oder 200 Liter