Dekontaminationslösung, NucleasEliminator™
Lieferant: VWR Chemicals
DNase- und RNase-Kontaminationen ruinieren täglich teure Proben und zeitaufwändige Protokolle in Forschungslabors. Mit NucleasEliminator™ können Sie Ihre Investition durch Entfernung und Deaktivierung sogar hoher Konzentrationen von Nukleasen-Kontaminationen auf Glas- oder Kunststoffoberflächen schützen.
- Entfernt und deaktiviert Nuklease-Kontaminationen effektiv, selbst bei hohen Konzentrationen
- Sicher auf allen Laborglas- und Kunststoffartikeln
- Bei Raumtemperatur mindestens zwei Jahre lang stabil
Wischen Sie das zu dekontaminierende Gefäß oder die Oberfläche einfach mit NucleasEliminator™ ab, tauchen Sie sie darin ein oder befüllen Sie das Gefäß damit, inkubieren Sie 5 Minuten bei Raumtemperatur und spülen Sie gründlich mit nukleasefreiem Wasser. NucleasEliminator™ ist sicher in der Anwendung auf allen Oberflächen – vom Labortisch bis zu Glaswaren, Mikrozentrifugenröhrchen, Pipettenspitzen und Elektrophoresegeräten.
Eine 100 ml-Flasche der gebrauchsfertigen Flüssigkeit reicht für bis zu 100 Mikrozentrifugenröhrchen oder 25 Gießtabletts für Agarose-Elektrophorese.