Labormäntel, Hopen®
Lieferant: Medicom
40.401/05 40.401/04 40.401/03
HOPE40.401/05EA 86.1 EUR
HOPE40.401/05 HOPE40.401/04 HOPE40.401/03
Labormäntel, Hopen®
Einweg-Kleidung
Diese Einwegmäntel aus PP sind ideal für den Einsatz in ungefährlichen Bereichen.
  • Leichtes PP ist atmungsaktiv
  • Mit Kragen und elastischen Bündchen
  • Zwei Taschen (eine Brusttasche, eine Seitentasche)
  • Erhältlich mit Druckknopfverschluss oder mit Reißverschluss
Typische Anwendungen umfassen: den Umgang mit Lebensmitteln, Forschung, Laborarbeiten, Wartung und Reinigung.
Gewicht: 40 g/m²