Viabank™ Bakterienspeicherperlen
Lieferant: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
MWVIB
MWVIG
MWVIY
MWVIR
MWVIM
MEDWMWVIBEA
296
EUR
MEDWMWVIB
MEDWMWVIG
MEDWMWVIY
MEDWMWVIR
MEDWMWVIM
Viabank™ Bakterienspeicherperlen
Mikrobiologische Testsysteme
Tests zur Überprüfung von Mirkoorganismen
Viabank™ Bakterienspeicherperlen für die Langzeitlagerung von Mikroorganismen bei niedrigen Temperaturen.
- Zwanzig Glasperlen pro Fläschchen
- Farbige Kappen passen zur Farbe der Perlen
- Erhältlich in mehrfarbigen Packungen in Rot, Gelb, Grün und Blau oder Einzelpackungen jeder Farbe
- Einzelne Perlen können jederzeit im gefrorenen Zustand entnommen werden, um frische Kulturen anzulegen