Probengläschen, mit Schraubkappe, Glas silanisiert
Lieferant: EP SCIENTIFIC
SAA-SV2-2 SAA-SV4-2 SCA-SV2-2 EP608154-S SCA-SV4-2 SCA-SV2-CT 212-01A-S EP608158-S C39-20A/CT-S C39-20C/CT-S
EPSCSAA-SV2-2EA 339 EUR
EPSCSAA-SV2-2 EPSCSAA-SV4-2 EPSCSCA-SV2-2 EPSCEP608154-S EPSCSCA-SV4-2 EPSCSCA-SV2-CT EPSC212-01A-S EPSCEP608158-S EPSCC39-20A/CT-S EPSCC39-20C/CT-S
Probengläschen, mit Schraubkappe, Glas silanisiert
Vials
Hauptsächlich zum Schutz der Unversehrtheit bestimmter, in Glasbehältern gelagerter Materialien oder Extrakte.
  • Behandlung von Materialien, die tendenziell an Glasoberflächen haften
  • Spurenanalyse von organischen Substanzen und Extraktionsgläsern
  • Lagerung von nicht-wässerigen Medien
Surface deactivation treatments such as silanization may play an important role in preserving the integrity of certain materials or extracts stored in glass containers.
Pre-processed with a silanized surface deactivation treatment, these products are offered in convenient, ready-to-use clean packs.
It also helps to avoid alkalinization of contents which may occur as carbonates leach from the glass with normal weathering.
Lieferumfang: Mit Konformitätszertifikat.