Gesamtsediment-Tester, Setaclean
Lieferant: Stanhope Seta
STAN16156EA 0 EUR
STAN16156 STAN16120-2
Gesamtsediment-Tester, Setaclean
Apparate zur Mineralöluntersuchung
Kompakte Tischapparatur mit Heiz- (Dampf) und Kühl- (Wasser) Kreisläufen, einem Vakuumkreislauf und einem Manometer.
  • Misst Sedimente bis 0,5% m/m in zwei Teststationen
  • Temperaturmessstellen in den Dampfzufuhrleitungen
  • Digitale Anzeige und Sonde (optional)
Zur Bestimmung der unlöslichen Anteile von Destillaten und Rückstandsheizölen in der Marineindustrie.
Standards: ASTM D4870, BS ISO 10307-1, 10307-2, BS 2000-390, IP 375, 390.
Lieferumfang: Wird mit einer Büchnerflasche mit Sicherheitsabdeckung, zwei Filtrationszellen, 100 Filtern und Gebrauchsanweisung geliefert.