Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å), BAKER ANALYZED® 8-12 Mesh, aktiviert, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
Molekularsieb A3
Veränderungsmanagement-Kategorie = N
2710-01EA
194.42
EUR
2710-01
2710-05
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å), BAKER ANALYZED® 8-12 Mesh, aktiviert, J.T.Baker®
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formel:
KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O |
MDL:
MFCD00131613 CAS-Nummer: 308080-99-1 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Loss on Drying at 150°C | ≤ 5 % |
Mesh - Thru U.S. No. 12 Sieve |