Zellwaschzentrifuge, CW 3
Lieferant: Thermo Scientific
75007405 75007406
720-2858EA 16200 EUR
720-2858 521-2652
Zellwaschzentrifuge, CW 3
Zentrifugen Tischzentrifugen
Dieser kompakte Zellwäscher bietet eine gründliche, reproduzierbare Blutzellenwäsche mit bis zu 24 Röhrchen pro Durchlauf.
  • Vollautomatischer Zellwaschzyklus mit voreingestellten Programmen spart Zeit
  • Manueller Modus für ein Schritt-für-Schritt-Waschen der Zellen, was eine genaue Überwachung des Waschvorgangs ermöglicht
  • Bedingungseinstellungen ermöglichen flexiblere Protokolle zur Optimierung des Waschablaufs
  • Anwenderfreundliche Bedienung mit Tastatur und gut lesbaren digitalen Anzeigen
  • Automatische Warnmeldungen geben Auskunft über einen zu niedrigen Salzgehalt oder den Abschluss eines Durchlaufs
Der CW 3 unterstützt die gängigsten Anwendungen, die eine automatische Blutzellenwäsche erfordern, darunter ABO-Kompatibilität, Rhesusfaktortests, Kreuzproben und Coombs-Verfahren.
Finish washing 24 samples in as little as 3 minutes, achieve optimal corpuscle dryness by setting desired decanting speed, Improve corpuscle washing with optional overflow method during centrifugation step, save time with pre-set programs in automatic mode, four stage display: wash, centrifuge, decant, agitate, manual mode available to wash the cells step-by-step, allowing closed monitoring of washing process, tube racks with red and blue number labeling for easy sample balancing, automatic alerts for low or disrupted saline level and for a completed run, view port on top of unit is available for speed calibration, reduces risk of cross-contamination with the saline distributor mounted directly on top of the rotor, stainless steel rotor body enhances system durability, Low-maintenance design with easy-to-change pump tubing, cleaning convenience with easy-to-remove catch basin, rotor and rotating bowl.
Bestellinformation: Lieferung ohne Rotor. eine Rotoreinheit mit 12 oder 24 Plätzen muss separat bestellt werden.