Spill kits, ADR
Lieferant: Brady
813955 813866 813864 813867
121-0154EA 90.55 EUR
121-0154 121-0153 121-0152 121-0193
Spill kits, ADR
Absorptionsmaterial
Das ADR Absorptionskit ist ein umweltfreundliches mobiles Set, das mit einem haltbaren durchsichtigen Beutel mit Schultergurt geliefert wird. Das kleine ADR Chemikalien-Kit ist für kleine Verschüttungen von chemischen und gefährlichen Flüssigkeiten vorgesehen. Das große ADR-Kit ist für kleine Verschüttungen von Industrieölen, Wasser, Lösungsmitteln und Kühlmitteln vorgesehen. Das Re-Form ADR Kit S ist für kleine Verschüttungen und Industrieflüssigkeiten mit Ausnahme hochgradig aggressiver Säuren und Ätzalkalien vorgesehen.
  • Einfacher und schneller Zugriff auf die Sorbentien
  • Der robuste durchsichtige Beutel erleichtert die Überprüfung der vorhandenen Überlauf-Bekämpfungsartikel