Mehrfachdispenser, Multipette® E3 / E3x
Lieferant: EPPENDORF
4987000.010 4987000.029 4987000.371 4987000.380
613-3892EA 768 EUR
613-3892 613-3893 613-5189 613-5190
Mehrfachdispenser, Multipette® E3 / E3x
Pipetten Mehrfachdispenser
Diese Pipette ermöglicht ein präzises Pipettieren von 1 μl bis 50 ml und macht lange Pipettierserien schneller und einfacher. Die angesaugte Flüssigkeit kann bis zu 100 Mal ohne Nachfüllen abgegeben werden. Die Multipette® ist damit das ideale Werkzeug zum Befüllen von Platten oder großer Röhrchenserien (z.B. Nukleinsäure-Aufreinigungssets).
  • Zur Verwendung mit Eppendorf Combitips advanced®: Automatische Spitzenerkennung für eine einfache Handhabung
  • Definierte Abgabegeschwindigkeit erhöht die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse; acht verschiedene