E.Z.N.A.® HP Gesamt-RNA Kit
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
R6812-01 R6812-02 R6812-00
R6812-01EA 264 EUR
R6812-01 R6812-02 R6812-00
E.Z.N.A.® HP Gesamt-RNA Kit
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das E.Z.N.A.® HP Gesamt-RNA Isolation Kit bietet eine schnelle und einfache Methode für die RNA-Isolierung aus einer kleinen Menge von kultivierten eukaryotischen Zellen oder Geweben. Dieses Kit ermöglicht die einzelne oder gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Proben in weniger als 40 Minuten. Normalerweise können 1×107 eukaryotische Zellen oder 25 - 30 mg Gewebe in einem Experiment verwendet werden. Es sind keine Phenol-/Chloroform-Extraktionen und zeitaufwändige Arbeitsschritte wie die CsCl-Gradienten-Ultrazentrifugation oder Fällung mittels Isopropanol oder LiCl erforderlich. Mithilfe der E.Z.N.A.® HP Total RNA-Methode aufgereinigte RNA ist bereit für Anwendungen wie RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blotting, Poly A+ RNA (mRNA)-Aufreinigung, Nukleaseschutz und in-vitro-Translation.