VWR®, Laborflaschen, weithalsig
Lieferant: VWR
VWR®
215-3748EA 61.7 EUR
215-3748 215-3747 215-3746 215-3745 215-3744 215-3743 215-3773 215-3749
VWR®, Laborflaschen, weithalsig
Flaschen Glasflaschen
Flaschen aus Borosilikatglas 3.3, klar oder braun.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit
  • 80 mm weite Öffnung ermöglicht leichte Reinigung
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Die große Öffnung nimmt sogar großvolumige Trichter auf und ermöglicht einen einfachen Zugriff mit Schaufeln oder Spatel.
Braunes Glas zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.
Standards: Gemäß DIN ISO 4796-1 Vorgaben.
Lieferumfang: Wird mit Schraubverschluss und Ausgießring geliefert.
Verpackung: Die Flaschen werden in eingeschweißten Modulen verpackt.