Halbhohe ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Horizon Mid
Lieferant: ELTEN
767821/39 767821/36 767821/37 767821/38 767821/40 767821/41 767821/42 767821/43 767821/44 767821/45 767821/46 767821/47 767821/48
114-7827EA 93.9 EUR
114-7827 114-7824 114-7825 114-7826 114-7828 114-7829 114-7830 114-7831 114-7832 114-7833 114-7834 114-7835 114-7836
Halbhohe ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Horizon Mid
Schuhe und Stiefel
Lederfreier rutschfester ESD-Schuh aus hydrophobisierter Mikrofaser und hydrophobisiertem Cordura®-Textil (reiß- und abriebfest, schmutz- und wasserabweisend) als Obermaterial, mit geschlossener, gepolsterter Lasche und rutschfester Zweidichten-TPU/PU-Laufsohle Dimension Pro.
  • Gewebeinnenfutter zur natürlichen Belüftung
  • Halborthopädische ESD-Einlegesohle: Anatomisch geformte Einlegesohle, die die natürliche Abrollbewegung des Fußes unterstützt
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Weiche Fleece-ESD-Einlegesohle
  • Sohle verhindert Drehen und Rutschen
  • Nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenkappe aus Edelstahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und in denen spitze und scharfe Gegenstände eindringen können.
Farbe: Schwarz/silber
Standards: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC